Learn More
4-Chloro-5-methoxy-2-(2-pyridyl)pyrimidine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15496337
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15496337 1 g 1g
15418515 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15496337 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H33519.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 321432-82-0
Formula molecolare C10H8ClN3O
Molecular Weight (g/mol) 221.64
Numero MDL MFCD00215412
InChI Key BTHRCJACYHBCHX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chloro-5-methoxy-2-2-pyridinyl pyrimidine, 4-chloro-5-methoxy-2-pyridin-2-yl pyrimidine, 4-chloro-5-methoxy-2-2-pyridyl pyrimidine, 4-chloro-5-methoxy-2-2-pyridinyl-pyrimidine
PubChem CID 2763500
IUPAC Name 4-chloro-5-methoxy-2-pyridin-2-ylpyrimidine
SMILES COC1=CN=C(N=C1Cl)C1=CC=CC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-5-methoxy-2-(2-pyridyl)pyrimidine
Punto di fusione 168°C to 171°C
Colore Gray
Quantità 1 g
Peso formulazione 221.6
Percent Purity 97%
Forma fisica Solid