Learn More
4-chloro-5-methyl-6-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-chloro-5-methyl-6-phenylthieno[2, 3-d]pyrimidine |
| CAS min. % | 96.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Quantità | 10 g |
| Peso formulazione | 260.75 |
| Percent Purity | 97% |