Learn More
4-chloro-5-nitro-o-phenylenediamine, 98%
Codice prodotto. 10561622 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10561622 1 g Bottiglia in vetro 1g
10610453 5 g Bottiglia in vetro 5g
10771444 25 g Bottiglia in vetro 25g
11985261 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10561622 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 350660010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-07-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 67073-39-6 | C6H6ClN3O2 | 187.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67073-39-6
Formula molecolare C6H6ClN3O2
Molecular Weight (g/mol) 187.58
Numero MDL MFCD03427594
InChI Key LOQLMWFVXRZASN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chloro-5-nitro-o-phenylenediamine, 4-chloro-5-nitro-1,2-benzenediamine, 5-chloro-4-nitrobenzene-1,2-diamine, 4-chloro-5-nitro-1,2-phenylenediamine, 4-chloro-5-nitro-benzene-1,2-diamine, 1,2-benzenediamine, 4-chloro-5-nitro
PubChem CID 5702618
IUPAC Name 4-chloro-5-nitrobenzene-1,2-diamine
SMILES NC1=CC(Cl)=C(C=C1N)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-chloro-5-nitro-o-phenylenediamine
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 189.0°C to 193.0°C
Colore Red
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 187.59
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Chloro-5-nitro-o-phenylenediamine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.