Learn More
4-Chloro-6,7-dimethoxyquinazoline, 98%
Codice prodotto. 11482030
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11482030 5 g 5g
11492030 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11482030 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H28405.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 13790-39-1 | C10H9ClN2O2 | 224.64 g/mol
A useful synthetic intermediate in the preparation of epidermal growth factors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
A useful synthetic intermediate in the preparation of epidermal growth factors.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13790-39-1
Formula molecolare C10H9ClN2O2
Molecular Weight (g/mol) 224.64
Numero MDL MFCD01570172
InChI Key LLLHRNQLGUOJHP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chloro-6,7-dimethoxy-quinazoline, quinazoline, 4-chloro-6,7-dimethoxy, 4-cholro-6,7-dimethoxyquinazoline, 6,7-dimethoxy-4-chloroquinazoline, zlchem 87, pubchem9672, acmc-1brd3, 4-chloro-6,7dimethoxyquinazoline, 4-chloro6,7-dimethoxyquinazoline, 4chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
PubChem CID 2769364
IUPAC Name 4-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
SMILES COC1=C(OC)C=C2C(Cl)=NC=NC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Punto di fusione 184°C to 187°C
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 224.65
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Chloro-6,7-dimethoxyquinazoline