Learn More
4-Chloro-6,7-dimethoxyquinazoline, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Chloro-6,7-dimethoxyquinazoline |
| CAS | 13790-39-1 |
| Formula molecolare | C10 H9 Cl N2 O2 |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | Fruquintinib Impurity 2 |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H9ClN2O2/c1-14-8-3-6-7(4-9(8)15-2)12-5-13-10(6)11/h3-5H,1-2H3 |
| SMILES | COc1cc2ncnc(Cl)c2cc1OC |
| IUPAC Name | 4-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline |
| Molecular Weight (g/mol) | 224.64 |
| Peso formulazione | 224.0353 |