Learn More
4-Chloro-6,7-dimethoxyquinazoline, TRC
Codice prodotto. 30354956
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30354956 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30354956 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC3653505G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
CAS 13790-39-1
Formula molecolare C10 H9 Cl N2 O2
Quantità 5 g
Sinonimo Fruquintinib Impurity 2
InChI Formula InChI=1S/C10H9ClN2O2/c1-14-8-3-6-7(4-9(8)15-2)12-5-13-10(6)11/h3-5H,1-2H3
SMILES COc1cc2ncnc(Cl)c2cc1OC
IUPAC Name 4-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Molecular Weight (g/mol) 224.64
Peso formulazione 224.0353