Learn More
4-Chloro-6-ethyl-5-fluoropyrimidine, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15448238
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15448238 25 g 25g
15438238 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15448238 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H61674.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 137234-74-3
Formula molecolare C6H6ClFN2
Molecular Weight (g/mol) 160.58
Numero MDL MFCD07782087
InChI Key LKTGVRWVTAJGMS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chloro-6-ethyl-5-fluoro-pyrimidine, pyrimidine, 4-chloro-6-ethyl-5-fluoro, 4-chloro-5-fluoro-6-ethylpyrimidine, pubchem7037, acmc-1bzf7, ksc174s6p
PubChem CID 16743445
IUPAC Name 4-chloro-6-ethyl-5-fluoropyrimidine
SMILES CCC1=C(F)C(Cl)=NC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-6-ethyl-5-fluoropyrimidine
Densità 1.286
Punti di ebollizione 201°C to 211°C
Punto d'infiammabilità 81°C (178°F)
Indice di rifrazione 1.496
Quantità 25 g
Numero UN UN3267
Peso formulazione 160.58
Percent Purity 95%