Learn More
4-Chloro-6-ethyl-5-fluoropyrimidine, Mikromol™
Descrizione
4-Chloro-6-ethyl-5-fluoropyrimidine
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Chloro-6-ethyl-5-fluoropyrimidine |
| CAS | 137234-74-3 |
| Nomi componenti o analita | 4-Chloro-6-ethyl-5-fluoropyrimidine |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C6 H6 Cl F N2 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | 4-Chloro-6-ethyl-5-fluoropyrimidine |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H6ClFN2/c1-2-4-5(8)6(7)10-3-9-4/h3H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCc1ncnc(Cl)c1F |
| IUPAC Name | 4-chloro-6-ethyl-5-fluoropyrimidine |
| Vedi altri risultati |