Learn More
4-Chloro-6-ethyl-5-fluoropyrimidine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Chloro-6-ethyl-5-fluoropyrimidine |
| CAS | 137234-74-3 |
| Formula molecolare | C6 H6 Cl F N2 |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | 4-Chloro-6-ethyl-5-fluoropyrimidine |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H6ClFN2/c1-2-4-5(8)6(7)10-3-9-4/h3H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCc1ncnc(Cl)c1F |
| IUPAC Name | 4-chloro-6-ethyl-5-fluoropyrimidine |
| Molecular Weight (g/mol) | 160.58 |
| Peso formulazione | 160.0204 |