Learn More
4-Chloro-6-fluoro-2-methylquinazoline, TRC
Codice prodotto. 30357371
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30357371 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30357371 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC5850482.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-6-fluoro-2-methylquinazoline
CAS 1044768-44-6
Formula molecolare C9H6ClFN2
Quantità 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C9H6ClFN2/c1-5-12-8-3-2-6(11)4-7(8)9(10)13-5/h2-4H,1H3
SMILES Cc1nc(Cl)c2cc(F)ccc2n1
IUPAC Name 4-chloro-6-fluoro-2-methylquinazoline
Molecular Weight (g/mol) 196.61
Peso formulazione 196.0204