Learn More
4-Chloro-6-fluoro-2-methylquinazoline, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Chloro-6-fluoro-2-methylquinazoline |
| CAS | 1044768-44-6 |
| Formula molecolare | C9H6ClFN2 |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H6ClFN2/c1-5-12-8-3-2-6(11)4-7(8)9(10)13-5/h2-4H,1H3 |
| SMILES | Cc1nc(Cl)c2cc(F)ccc2n1 |
| IUPAC Name | 4-chloro-6-fluoro-2-methylquinazoline |
| Molecular Weight (g/mol) | 196.61 |
| Peso formulazione | 196.0204 |