Learn More
4-Chloro-6-hydroxypyrimidine, TRC
Codice prodotto. 30364929
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30364929 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30364929 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC36667025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-6-hydroxypyrimidine
CAS 4765-77-9
Formula molecolare C4 H3 Cl N2 O
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C4H3ClN2O/c5-3-1-4(8)7-2-6-3/h1-2H,(H,6,7,8)
SMILES Oc1cc(Cl)ncn1
IUPAC Name 6-chloropyrimidin-4-ol
Molecular Weight (g/mol) 130.53
Peso formulazione 129.9934