Learn More
4-Chloro-6-hydroxypyrimidine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Chloro-6-hydroxypyrimidine |
| CAS | 4765-77-9 |
| Formula molecolare | C4 H3 Cl N2 O |
| Quantità | 10 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H3ClN2O/c5-3-1-4(8)7-2-6-3/h1-2H,(H,6,7,8) |
| SMILES | Oc1cc(Cl)ncn1 |
| IUPAC Name | 6-chloropyrimidin-4-ol |
| Molecular Weight (g/mol) | 130.53 |
| Peso formulazione | 129.9934 |