Learn More
4-Chloro-6-iodoquinazoline, 97%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4813097
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
98556-31-1
C8H4ClIN2
290.49
MFCD01862193
BDAIUOPDSRAOKI-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-6-iodo-quinazoline, quinazoline, 4-chloro-6-iodo, 6-iodo-4-chloroquinazoline, pubchem23075, 4chloro-6-iodoquinazoline, 6-iodo4-chloroquinazoline, 4-chloro-6-iodo quinazoline, 4-chloro-6-iodo-qulinazoline, 6-iodine-4-chloroquine thiazole moiety
11173809
4-chloro-6-iodoquinazoline
ClC1=NC=NC2=CC=C(I)C=C12
98556-31-1
C8H4ClIN2
290.49
MFCD01862193
BDAIUOPDSRAOKI-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-6-iodo-quinazoline, quinazoline, 4-chloro-6-iodo, 6-iodo-4-chloroquinazoline, pubchem23075, 4chloro-6-iodoquinazoline, 6-iodo4-chloroquinazoline, 4-chloro-6-iodo quinazoline, 4-chloro-6-iodo-qulinazoline, 6-iodine-4-chloroquine thiazole moiety
11173809
4-chloro-6-iodoquinazoline
ClC1=NC=NC2=CC=C(I)C=C12
Materiale o nome chimico 4-Chloro-6-iodoquinazoline
Punto di fusione 175.0°C to 177.0°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 290.49
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Chloro-6-iodoquinazoline, 97%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.