Learn More
4-Chloro-6-iodoquinazoline, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15269706 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15269706 5 g 5g
15259706 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15269706 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 451030050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Identificadores de productos químicos
CAS 98556-31-1
Formula molecolare C8H4ClIN2
Molecular Weight (g/mol) 290.49
Numero MDL MFCD01862193
InChI Key BDAIUOPDSRAOKI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chloro-6-iodo-quinazoline, quinazoline, 4-chloro-6-iodo, 6-iodo-4-chloroquinazoline, pubchem23075, 4chloro-6-iodoquinazoline, 6-iodo4-chloroquinazoline, 4-chloro-6-iodo quinazoline, 4-chloro-6-iodo-qulinazoline, 6-iodine-4-chloroquine thiazole moiety
PubChem CID 11173809
IUPAC Name 4-chloro-6-iodoquinazoline
SMILES ClC1=NC=NC2=CC=C(I)C=C12
Especificaciones
Materiale o nome chimico 4-Chloro-6-iodoquinazoline
Punto di fusione 175.0°C to 177.0°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 290.49
Percent Purity 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Chloro-6-iodoquinazoline, 97%
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.