Learn More
4-Chloro-6-iodoquinazoline, TRC
Codice prodotto. 30349041
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30349041 10 g 10g
30349043 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30349041 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC36729510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98556-31-1
Formula molecolare C8H4ClIN2
Molecular Weight (g/mol) 290.49
Sinonimo 6-Iodo-4-chloroquinazoline
IUPAC Name 4-chloro-6-iodoquinazoline
SMILES Clc1ncnc2ccc(I)cc12
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-6-iodoquinazoline
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C8H4ClIN2/c9-8-6-3-5(10)1-2-7(6)11-4-12-8/h1-4H
Peso formulazione 289.9108