Learn More
4-Chloro-6-methyl-2-(methylthio)pyrimidine, TRC
Codice prodotto. 30364772
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30364772 250 mg -
30350342 1 g 1g
30362106 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30364772 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCC378580250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 17119-73-2
Formula molecolare C6H7ClN2S
Molecular Weight (g/mol) 174.65
Sinonimo NSC 48354
IUPAC Name 4-chloro-6-methyl-2-methylsulfanylpyrimidine
SMILES CSc1nc(C)cc(Cl)n1
Specifications
Materiale o nome chimico 4-Chloro-6-methyl-2-(methylthio)pyrimidine
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H7ClN2S/c1-4-3-5(7)9-6(8-4)10-2/h3H,1-2H3
Peso formulazione 174.0018