Learn More
4-Chloro-6-methylquinoline, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15476328
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15476328 1 g 1g
15486328 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15476328 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H59890.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 18436-71-0 | Molecular Formula: C10H8ClN | Molecular Weight: 177.631 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18436-71-0
Formula molecolare C10H8ClN
Molecular Weight (g/mol) 177.631
Numero MDL MFCD02684204
InChI Key HZWWPOQFLMUYOX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo quinoline, 4-chloro-6-methyl, 4-chloro-6-methyl-quinoline, acmc-1c6ji, ksc497i2j, 4-chloranyl-6-methyl-quinoline
PubChem CID 824624
IUPAC Name 4-chloro-6-methylquinoline
SMILES CC1=CC2=C(C=CN=C2C=C1)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-6-methylquinoline
Quantità 1 g
Peso formulazione 177.63
Percent Purity 97%