Learn More
4-Chloro-6-nitrosoresorcinol-13C6, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Chloro-6-nitrosoresorcinol-13C6 |
| CAS | 953390-33-5 |
| Formula molecolare | 13C6H4ClNO3 |
| Quantità | 10 mg |
| Sinonimo | 4-Chloro-6-Nitrosoresorcinol 13C6 |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H4ClNO3/c7-3-1-4(8-11)6(10)2-5(3)9/h1-2,9-10H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| SMILES | O[13c]1[13cH][13c](O)[13c]([13cH][13c]1Cl)N=O |
| IUPAC Name | 4-chloro-6-nitroso(1,2,3,4,5,6-13C6)cyclohexa-1,3,5-triene-1,3-diol |
| Molecular Weight (g/mol) | 179.51 |