Learn More
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)quinoline, 99%
Codice prodotto. 11349999
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11349999 5 g 5g
11339999 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11349999 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H50539.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 49713-56-6 | C10H5ClF3N | 231.602 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 49713-56-6
Formula molecolare C10H5ClF3N
Molecular Weight (g/mol) 231.602
Numero MDL MFCD00153106
InChI Key FTNQANJWBFKPIP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chloro-6-trifluoromethyl quinoline, pubchem5941, 4-chloro-6-trifluoromethyl-quinoline, 4-chloro-6-trifluoromethyl quinolline, quinoline,4-chloro-6-trifluoromethyl
PubChem CID 2736711
IUPAC Name 4-chloro-6-(trifluoromethyl)quinoline
SMILES C1=CC2=NC=CC(=C2C=C1C(F)(F)F)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-6-(trifluoromethyl)quinoline
Quantità 5 g
Peso formulazione 231.61
Percent Purity 99%