Learn More
4-Chloro-7-azaindole, TRC
Codice prodotto. 30368428
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30368428 1 g 1g
30361213 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30368428 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC3645001G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 55052-28-3
Formula molecolare C7 H5 Cl N2
Molecular Weight (g/mol) 152.58
IUPAC Name 4-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
SMILES Clc1ccnc2[nH]ccc12
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-7-azaindole
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C7H5ClN2/c8-6-2-4-10-7-5(6)1-3-9-7/h1-4H,(H,9,10)
Peso formulazione 152.0141