Learn More
4-Chloro-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole, TRC
Codice prodotto. 30366853
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30366853 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30366853 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC373895100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole
CAS 10199-89-0
Formula molecolare C6H2ClN3O3
Quantità 100 mg
Sinonimo 4-Chloro-7-nitrobenzofurazan, 7-Chloro-4-nitro-2,1,3-benzoxadiazole, NBD-Cl, NSC 228140
InChI Formula InChI=1S/C6H2ClN3O3/c7-3-1-2-4(10(11)12)6-5(3)8-13-9-6/h1-2H
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c2nonc12
IUPAC Name 4-chloro-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole
Molecular Weight (g/mol) 199.55
Peso formulazione 198.9785