Learn More
4-Chloro-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole, TRC
Codice prodotto. 30359557
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30359557 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30359557 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC3738951G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole
CAS 10199-89-0
Formula molecolare C6H2ClN3O3
Quantità 1 g
Sinonimo 4-Chloro-7-nitrobenzofurazan, 7-Chloro-4-nitro-2,1,3-benzoxadiazole, NBD-Cl, NSC 228140
InChI Formula InChI=1S/C6H2ClN3O3/c7-3-1-2-4(10(11)12)6-5(3)8-13-9-6/h1-2H
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c2nonc12
IUPAC Name 4-chloro-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole
Molecular Weight (g/mol) 199.55
Peso formulazione 198.9785