Learn More
4-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline, 98%
Codice prodotto. 11493537
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11493537 1 g 1g
11403547 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11493537 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A17301.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 23779-97-7 | C10H5ClF3N | 231.602 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuffs.
Solubility
Low solubility in water.
Notes
Store at room temperature. Keep away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23779-97-7
Formula molecolare C10H5ClF3N
Molecular Weight (g/mol) 231.602
Numero MDL MFCD00134578
InChI Key LINGICLAECZKAW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chloro-8-trifluoromethyl quinoline, 4-chloro-8-trifluoromethyl-quinoline, pubchem5859, acmc-1ccrg, 4-chloro-8-trifluoromethyl quinolline, quinoline, 4-chloro-8-trifluoromethyl
PubChem CID 90262
IUPAC Name 4-chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
SMILES C1=CC2=C(C=CN=C2C(=C1)C(F)(F)F)Cl
Spezifikation
Materiale o nome chimico 4-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
Punto di fusione 80°C to 82°C
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Low solubility in water.
Peso formulazione 231.61
Percent Purity 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
Signalwort
  • Attenzione
Gefahrenkategorie
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Sicherheitshinweis
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.