Learn More
4-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline, TRC
Codice prodotto. 30365758
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30365758 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30365758 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC4220505G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
CAS 23779-97-7
Formula molecolare C10H5ClF3N
Quantità 5 g
Sinonimo 4-Chloro-8-(trifluoromethyl)-quinoline
InChI Formula InChI=1S/C10H5ClF3N/c11-8-4-5-15-9-6(8)2-1-3-7(9)10(12,13)14/h1-5H
SMILES FC(F)(F)c1cccc2c(Cl)ccnc12
IUPAC Name 4-chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
Molecular Weight (g/mol) 231.6
Peso formulazione 231.0063