Learn More
4-Chloro-alpha,alpha-dimethylphenylacetic acid, 98%
Codice prodotto. 11337375
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11337375 5 g 5g
11327375 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11337375 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L05277.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6258-30-6 | C10H11ClO2 | 198.646 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6258-30-6
Formula molecolare C10H11ClO2
Molecular Weight (g/mol) 198.646
Numero MDL MFCD00044814
InChI Key SSFDAZXGUKDEAH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-4-chlorophenyl-2-methylpropanoic acid, 2-4-chlorophenyl-2-methylpropionic acid, 4-chloro-alpha,alpha-dimethylphenylacetic acid, 2-p-chlorophenyl-2-methylpropionic acid, 4-chloro-.alpha.,.alpha.-dimethylphenylacetic acid, acmc-1bhp2, p-chlorophenylisobutyric acid, 2-methyl-2-4-chlorophenyl propanoic acid, 4-chloro-a,a-dimethylphenylacetic acid, 2-4-chloro phenyl-2-methylpropanoic acid
PubChem CID 80406
IUPAC Name 2-(4-chlorophenyl)-2-methylpropanoic acid
SMILES CC(C)(C1=CC=C(C=C1)Cl)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-alpha,alpha-dimethylphenylacetic acid
Punto di fusione 124°C to 129°C
Quantità 5 g
Beilstein 2094056
Peso formulazione 198.65
Percent Purity 98%