Learn More
4-Chloro-L-phenylalanine, TRC
Codice prodotto. 30179236
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30179236 5 g 5g
30179138 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30179236 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC4231035G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14173-39-8
Formula molecolare C9H10NO2Cl
Molecular Weight (g/mol) 199.63
Sinonimo 4-Chlorophenylalanine-2-Amino-3-(4-Chlorophenyl)Propanoic Acid.
IUPAC Name (2S)-2-amino-3-(4-chlorophenyl)propanoic acid
SMILES N[C@@H](Cc1ccc(Cl)cc1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-L-phenylalanine
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C9H10ClNO2/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
Peso formulazione 199.04