Learn More
4-Chloro-N-(2-chloropropyl)benzeneethanamine Hydrochloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Chloro-N-(2-chloropropyl)benzeneethanamine Hydrochloride |
| CAS | 953789-37-2 |
| Formula molecolare | C11H16Cl3N |
| Quantità | 50 mg |
| Sinonimo | 2-Chloro-N-(4-chlorophenethyl)propan-1-amine Hydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H15Cl2N.ClH/c1-9(12)8-14-7-6-10-2-4-11(13)5-3-10;/h2-5,9,14H,6-8H2,1H3;1H |
| SMILES | ClC1=CC=C(CCNCC(Cl)C)C=C1.Cl |
| IUPAC Name | 2-chloro-N-(4-chlorophenethyl)propan-1-amine hydrogen chloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 268.61 |
| Peso formulazione | 267.03 |