Learn More
4-Chloro-N-(3-methylphenyl)butyramide, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15414578
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
Codice prodotto. 15414578
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H58249.ME
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 73863-44-2
Formula molecolare C11H14ClNO
Molecular Weight (g/mol) 211.69
Numero MDL MFCD00086969
InChI Key GBYXVHYDSWAERN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chloro-n-3-methylphenyl butanamide, butanamide, 4-chloro-n-3-methylphenyl, 4-chloro-n-m-tolyl butanamide, n-4-chlorobutyryl-m-toluidine, 4-chloro-meta-butyrotoluidide, 4-chloro-n-3-methylphenyl butyramide
PubChem CID 1809759
IUPAC Name 4-chloro-N-(3-methylphenyl)butanamide
SMILES CC1=CC=CC(NC(=O)CCCCl)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-N-(3-methylphenyl)butyramide
Quantità 500 mg
Peso formulazione 211.69
Percent Purity 97%
Forma fisica Solid