Learn More
4-Chloro-N-formylbenzamide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Chloro-N-formylbenzamide |
| CAS | 94670-39-0 |
| Formula molecolare | C8 H6 Cl N O2 |
| Quantità | 25 mg |
| Sinonimo | 4-Chloro-N-formylbenzamide |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H6ClNO2/c9-7-3-1-6(2-4-7)8(12)10-5-11/h1-5H,(H,10,11,12) |
| SMILES | Clc1ccc(cc1)C(=O)NC=O |
| IUPAC Name | 4-chloro-N-formylbenzamide |
| Molecular Weight (g/mol) | 183.592 |
| Peso formulazione | 183.009 |