Learn More
4-Chloro-N'-hydroxybenzenecarboximidamide, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10462474
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10462474 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10462474 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SPB06960CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 5033-28-3
Formula molecolare C7H7ClN2O
Molecular Weight (g/mol) 170.60
Numero MDL MFCD00029674
InChI Key QBGONPQFBDUVPG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo z-4-chloro-n'-hydroxybenzamidine, 4-chloro-n-hydroxy-benzamidine, 4-chloro-n-hydroxybenzenecarboximidamide, 4-chlorobenzamide oxime, z-4-chloro-n'-hydroxybenzimidamide, 4-chloro-n'-hydroxybenzene-1-carboximidamide, z-4-chloro-n'-hydroxybenzene-1-carboximidamide, 4-chloro-n'-hydroxybenzimidamide, 4-chloro-benzamidoxime, 4-chlorophenyl hydroxyimino methylamine
PubChem CID 9561067
IUPAC Name (Z)-4-chloro-N'-hydroxybenzene-1-carboximidamide
SMILES N\C(=N/O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-N'-hydroxybenzenecarboximidamide
CAS min. % 95.0
Quantità 250 mg
Intervallo percentuale saggio 95%
Formula lineare ClC6H4C(=NOH)NH2
Peso formulazione 170.6
Percent Purity 95%