Learn More
4-Chloro-N'-hydroxybenzimidamide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Chloro-N'-hydroxybenzimidamide |
| CAS | 5033-28-3 |
| Formula molecolare | C7H7ClN2O |
| Quantità | 250 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H7ClN2O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10-11/h1-4,11H,(H2,9,10) |
| SMILES | ONC(=N)c1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC Name | 4-chloro-N-hydroxybenzenecarboximidamide |
| Molecular Weight (g/mol) | 170.6 |
| Peso formulazione | 170.0247 |