Learn More
4-Chloro-N-methylaniline, 95%
Codice prodotto. 11496836
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11496836
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B23962.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 932-96-7 | C7H8ClN | 141.598 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 932-96-7
Formula molecolare C7H8ClN
Molecular Weight (g/mol) 141.598
Numero MDL MFCD00000614
InChI Key XCEYKKJMLOFDSS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-chloro-n-methylaniline, benzenamine, 4-chloro-n-methyl, n-methyl-4-chloroaniline, n-p-chlorobenzyl methylamine, n-methyl-p-chloroaniline, aniline, p-chloro-n-methyl, unii-2ixy9ja2p8, 4-chloro-n-methylbenzenamine, ccris 2889, n-4-chlorophenyl-n-methylamine
PubChem CID 70272
IUPAC Name 4-chloro-N-methylaniline
SMILES CNC1=CC=C(C=C1)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-N-methylaniline
Punti di ebollizione 238°C to 240°C
Punto d'infiammabilità >100°C (212°F)
Quantità 1 g
Numero UN UN2810
Beilstein 2205846
Peso formulazione 141.6
Percent Purity 95%