Learn More
Alfa Aesar™ 4-Chloro-N-methylbenzylamine, 95%
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Chloro-N-methylbenzylamine |
| Punti di ebollizione | 77°C to 78°C (1 mmHg) |
| Quantità | 5 g |
| Numero UN | UN2735 |
| Peso formulazione | 155.62 |
| Percent Purity | 95% |