Learn More
4-Chloro-N,N-dimethyl-2-butanamine Hydrochloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Chloro-N,N-dimethyl-2-butanamine Hydrochloride |
| CAS | 31412-48-3 |
| Formula molecolare | C6 H14 Cl N . H Cl |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 3-Chloro-N,N,1-trimethylpropylamine Hydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H14ClN.ClH/c1-6(4-5-7)8(2)3;/h6H,4-5H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.ClCCC(N(C)C)C |
| IUPAC Name | 4-chloro-N,N-dimethylbutan-2-amine hydrogen chloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 172.1 |
| Peso formulazione | 171.06 |