Learn More
4-Chloro-N-phenylbutyramide, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15426168
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 15426168
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H59762.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7578-45-2
Formula molecolare C10H12ClNO
Molecular Weight (g/mol) 197.662
Numero MDL MFCD01357318
InChI Key GJMGKNWSRKDALN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chloro-n-phenylbutyramide, n-phenyl-4-chlorobutanamide, 4-chloro-n-phenyl-butyramide
PubChem CID 5106095
IUPAC Name 4-chloro-N-phenylbutanamide
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC(=O)CCCCl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-N-phenylbutyramide
Quantità 250 mg
Peso formulazione 197.66
Percent Purity 97%