Learn More
4-Chloro-o-phenylenediamine, 97%
Codice prodotto. 10586061 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10586061 5 g Glass bottle 5g
10663482 25 g Glass bottle 25g
10337661 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10586061 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 331860050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 95-83-0 | C6H7ClN2 | 142.59 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95-83-0
Formula molecolare C6H7ClN2
Molecular Weight (g/mol) 142.59
Numero MDL MFCD00011691
InChI Key BXIXXXYDDJVHDL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chloro-1,2-diaminobenzene, 4-chloro-o-phenylenediamine, 4-chloro-1,2-phenylenediamine, 1,2-diamino-4-chlorobenzene, 1,2-benzenediamine, 4-chloro, ursol olive 6g, 3,4-diaminochlorobenzene, 4-chloro-1,2-benzenediamine, 2-amino-4-chloroaniline, p-chloro-o-phenylenediamine
PubChem CID 7263
ChEBI CHEBI:82301
IUPAC Name 4-chlorobenzene-1,2-diamine
SMILES NC1=CC=C(Cl)C=C1N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-o-phenylenediamine
Punto di fusione 70°C to 75°C
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
Colore White
CAS max % 100.0
Quantità 5 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Forma fisica Solid
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Formula lineare ClC6H3(NH2)2
Beilstein 13,25
Informazioni di solubilità Solubility in water: 16g/L (20°C). Other solubilities: soluble in diluted acids and dmf,soluble in benzene,ethanol,diethyl ether,,petroleum ether and toluene
Peso formulazione 142.59
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Chloro-o-phenylenediamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.