Learn More
4-Chloro-o-phenylenediamine, 97%
Codice prodotto. 11449772
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11449772 25 g 25g
11459772 100 g 100g
11469772 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11449772 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10823.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 95-83-0 | C6H7ClN2 | 142.59 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95-83-0
Formula molecolare C6H7ClN2
Molecular Weight (g/mol) 142.59
Numero MDL MFCD00011691
InChI Key BXIXXXYDDJVHDL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chloro-1,2-diaminobenzene, 4-chloro-o-phenylenediamine, 4-chloro-1,2-phenylenediamine, 1,2-diamino-4-chlorobenzene, 1,2-benzenediamine, 4-chloro, ursol olive 6g, 3,4-diaminochlorobenzene, 4-chloro-1,2-benzenediamine, 2-amino-4-chloroaniline, p-chloro-o-phenylenediamine
PubChem CID 7263
ChEBI CHEBI:82301
IUPAC Name 4-chlorobenzene-1,2-diamine
SMILES NC1=CC=C(Cl)C=C1N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-o-phenylenediamine
Punto di fusione 70°C to 74°C
Quantità 25 g
Peso formulazione 142.59
Percent Purity 97%