missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Chloro-O-tolylhydrazine hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Specifica
Materiale o nome chimico | 1-(4-Chloro-2-methylphenyl)hydrazine hydrochloride |
CAS min. % | 97.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber glass bottle |
Formula lineare | ClC6H3(CH3)NHNH2·HCl |
Quantità | 1 g |
Peso formulazione | 193.08 |
Percent Purity | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'