Learn More
4-Chloro Perphenazine, TRC
Codice prodotto. 30356577
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30356577 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30356577 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC3791505MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro Perphenazine
CAS 875256-24-9
Formula molecolare C21H26ClN3OS
Quantità 5 mg
Sinonimo 4-[3-[4-Chlorophenothiazin-10-yl]propyl]-1-piperazineethanol, 4-[3-(4-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]-1-piperazineethanol
InChI Formula InChI=1S/C21H26ClN3OS/c22-17-5-3-7-19-21(17)27-20-8-2-1-6-18(20)25(19)10-4-9-23-11-13-24(14-12-23)15-16-26/h1-3,5-8,26H,4,9-16H2
SMILES OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4c(Cl)cccc24)CC1
IUPAC Name 2-[4-[3-(4-chlorophenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl]ethanol
Molecular Weight (g/mol) 403.97