Learn More
4-Chloro Resorcinol-13C6, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Chlororesorcinol-13C6 |
| CAS | 953390-32-4 |
| Formula molecolare | 13C6H5ClO2 |
| Quantità | 1 mg |
| Sinonimo | 4-Chloro Resorcinol 13C6 |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H5ClO2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3,8-9H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| SMILES | O[13c]1[13cH][13cH][13c](Cl)[13c](O)[13cH]1 |
| IUPAC Name | 4-chloro(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-triene-1,3-diol |
| Molecular Weight (g/mol) | 150.51 |
| Peso formulazione | 150.0179 |