Learn More
4'-Chloroacetophenone, 98+%
Beschreibung
Chloroacetophenone is used as a tear gas for riot control and as a kind of chemical mace against small groups or individuals
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chloroacetophenone is used as a tear gas for riot control and as a kind of chemical mace against small groups or individuals
Solubility
Soluble in water (0.11 mg/ml at 25°C), alcohol, and ether.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with strong oxidizing agents, strong bases.
Spezifikation
Spezifikation
| Materiale o nome chimico | 4'-Chloroacetophenone |
| Punto di fusione | 17°C to 20°C |
| Densità | 1.19 |
| Punti di ebollizione | 230°C to 232°C |
| Punto d'infiammabilità | 90°C (194°F) |
| Indice di rifrazione | 1.555 |
| Quantità | 250 g |
| Numero UN | UN3416 |
| Beilstein | 386014 |
| Indice di Merck | 14,2116 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- 4'-Chloroacetophenone
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- MIXTURE LIST-Contain: 4'-Chloroacetophenone