Learn More
4-Chloroaniline (4-Chlorophenylamine), TRC
Codice prodotto. 30134903
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30134903 5 g 5g
30040681 1 g 1g
30040579 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30134903 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC3775005G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 106-47-8
Formula molecolare C6 H6 Cl N
Molecular Weight (g/mol) 127.57
Sinonimo Aniline, p-chloro- (8CI), 4-Chlorobenzenamine, 1-Amino-4-chlorobenzene, 4-Amino-1-chlorobenzene, 4-Aminochlorobenzene, 4-Chloro-1-aminobenzene, 4-Chloroaniline, 4-Chlorophenylamine, NSC 36941, p-Aminochlorobenzene, p-Chloroaniline, p-Chlorophenylamine
IUPAC Name 4-chloroaniline
SMILES Nc1ccc(Cl)cc1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloroaniline
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C6H6ClN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
Peso formulazione 127.0189
Percent Purity >95%