Learn More
4-Chloroaniline, 98%
Codice prodotto. 10080740 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic Bottle
Unit Size:
100g
1kg
500g
5g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Imballaggio unitSize
10080740 5 g Glass bottle 5g
10677632 100 g Glass bottle 100g
10090740 500 g Glass bottle 500g
10355930 1 kg Glass bottle 1kg
10267263 5 kg Plastic Bottle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 10080740 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 108590050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
CAS: 106-47-8 | C6H6ClN | 127.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 106-47-8
Formula molecolare C6H6ClN
Molecular Weight (g/mol) 127.57
Numero MDL MFCD00007835
InChI Key QSNSCYSYFYORTR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-chloroaniline, 4-chlorobenzenamine, p-chloraniline, benzenamine, 4-chloro, p-chlorophenylamine, 4-chlorophenylamine, para-chloroaniline, 1-amino-4-chlorobenzene, p-aminochlorobenzene, 4-aminochlorobenzene
PubChem CID 7812
ChEBI CHEBI:20331
IUPAC Name 4-chloroaniline
SMILES C1=CC(=CC=C1N)Cl
Specifications
Materiale o nome chimico 4-Chloroaniline
Punto di fusione 68.0°C to 72.0°C
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
Colore Beige to Brown-Purple
CAS max % 100.0
Quantità 5 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Forma fisica Crystalline Solid
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Formula lineare ClC6H4NH2
Viscosità 1.2 mPa.s (90°C)
Beilstein 12,607
Indice di Merck 15,2118
Punti di ebollizione 232.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: 3g/L in water (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol, ether, acetone and, carbon disulfide
Peso formulazione 127.57
Percent Purity 98%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Chloroaniline
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • cancerogenicità Categoria 1B
Hazard Statement
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Precautionary Statement
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.