Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Chloroaniline |
| Punto di fusione | 68.0°C to 72.0°C |
| Nota nome | 98% |
| CAS min. % | 97.5 |
| Colore | Beige to Brown-Purple |
| CAS max % | 100.0 |
| Quantità | 1 kg |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Forma fisica | Crystalline Solid |
| Vedi altri risultati |