Learn More
4-Chloroaniline, Mikromol™
Codice prodotto. 18073910
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18073910 25 mg 25mg
18073600 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18073910 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0162.050025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-Chloroaniline
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloroaniline
CAS 106-47-8
Nomi componenti o analita 4-Chloroaniline
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C6 H6 Cl N
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Proguanil Hydrochloride Imp. B (EP), Proguanil Imp. B (EP), 4-Chloroaniline, 1-Amino-4-chlorobenzene, 4-Amino-1-chlorobenzene, 4-Aminochlorobenzene, 4-Chloro-1-aminobenzene, 4-Chlorobenzenamine, 4-Chlorophenylamine, NSC 36941, Pestanal, p-Aminochlorobenzene, p-Chloroaniline, p-Chlorophenylamine, Chlorhexidine Diacetate Imp. P (EP), Chlorhexidine Dihydrochloride Imp. P (EP), p-chloroaniline, Proguanil related, Chlorhexidine Diacetate Impurity P, Chlorhexidine Dihydrochloride Impurity P, Proguanil Hydrochloride Impurity B, Chlorhexidine Impurity P, Chlorhexidine Impurity P, Proguanil Impurity B
InChI Formula InChI=1S/C6H6ClN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
SMILES Nc1ccc(Cl)cc1
IUPAC Name 4-chloroaniline
Molecular Weight (g/mol) 127.57
Quantità 25 mg
Peso formulazione 127.0189 g/mol