Spécification
| Materiale o nome chimico | 4-Chloroanisole |
| Nota nome | 99% |
| CAS min. % | 98.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | -18.0°C |
| Colore | Colorless to Yellow |
| Densità | 1.1600g/mL |
| Punti di ebollizione | 198.0°C to 202.0°C |
| Punto d'infiammabilità | 78°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Afficher plus |