Learn More
4-Chlorobenzaldehyde, 98%
Codice prodotto. 10523701 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
1kg
250g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10523701 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
10357560 100 g Bottiglia in vetro 100g
10397700 250 g Bottiglia in vetro 250g
11944801 5 kg Plastic drum 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10523701 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 150440010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 104-88-1 | C7H5ClO | 140.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 104-88-1
Formula molecolare C7H5ClO
Molecular Weight (g/mol) 140.57
InChI Key AVPYQKSLYISFPO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-chloro, benzaldehyde, p-chloro, p-chlorobenzenecarboxaldehyde, 4-chloro-benzaldehyde, 4-chlorobenzenaldehyde, 4-chloro benzaldehyde, ccris 857, para-chlorobenzaldehyde, unii-e67727up9z
PubChem CID 7726
ChEBI CHEBI:28105
IUPAC Name 4-chlorobenzaldehyde
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chlorobenzaldehyde
Punto di fusione >46.0°C
Colore White to Yellow
Densità 1.1960g/mL
Punti di ebollizione 214.0°C
Punto d'infiammabilità 88°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ClC6H4CHO
Quantità 1 kg
Beilstein 07,235
Gravità specifica 1.196
Informazioni di solubilità Solubility in water: 935mg/l (20°C)
Peso formulazione 140.57
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Mass