Learn More
4-Chlorobenzaldehyde, Mikromol™
Codice prodotto. 18002910
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18002910 100 mg 100mg
18021310 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18002910 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0017.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-Chlorobenzaldehyde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chlorobenzaldehyde
CAS 104-88-1
Nomi componenti o analita 4-Chlorobenzaldehyde
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C7 H5 Cl O
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 4-Chlorobenzaldehyde
InChI Formula InChI=1S/C7H5ClO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H
SMILES Clc1ccc(C=O)cc1
IUPAC Name 4-chlorobenzaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 140.57
Quantità 100 mg
Peso formulazione 140.0029 g/mol