Learn More
4-Chlorobenzaldehyde, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Chlorobenzaldehyde |
| CAS | 104-88-1 |
| Formula molecolare | C7 H5 Cl O |
| Quantità | 2.5 g |
| Sinonimo | Benzaldehyde, p-chloro- (8CI), 4-Chlorobenzaldehyde, 4-Formylphenyl chloride, NSC 2078, p-Chlorobenzaldehyde, p-Chlorobenzenecarboxaldehyde, p-Chlorophenylaldehyde, para-Chlorobenzaldehyde |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H5ClO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H |
| SMILES | Clc1ccc(C=O)cc1 |
| IUPAC Name | 4-chlorobenzaldehyde |
| Molecular Weight (g/mol) | 140.57 |
| Peso formulazione | 140.0029 |